Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PHKB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4032R-A750
BOSSBS-4032R-A750EA 840 EUR InStock
BOSSBS-4032R-A750
Anti-PHKB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Phosphorylase kinase is a polymer of 16 subunits, four each of alpha, beta, gamma and delta. The alpha subunit includes the skeletal muscle and hepatic isoforms, encoded by two different genes. The beta subunit is the same in both the muscle and hepatic isoforms, encoded by this gene, which is a member of the phosphorylase b kinase regulatory subunit family. The gamma subunit also includes the skeletal muscle and hepatic isoforms, encoded by two different genes. The delta subunit is a calmodulin and can be encoded by three different genes. The gamma subunits contain the active site of the enzyme, whereas the alpha and beta subunits have regulatory functions controlled by phosphorylation. The delta subunit mediates the dependence of the enzyme on calcium concentration. Mutations in this gene cause glycogen storage disease type 9B, also known as phosphorylase kinase deficiency of liver and muscle. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified in this gene. Two pseudogenes have been found on chromosomes 14 and 20, respectively.

Type: Primary
Antigen: PHKB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 45-160/1093
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité