Anti-PDHB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-4033R-A647
BOSSBS-4033R-A647EA 876 EUR InStock
BOSSBS-4033R-A647
Anti-PDHB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The pyruvate dehydrogenase complex catalyzes the overall conversion of pyruvate to acetyl-CoA and CO2. It contains multiple copies of three enzymatic components: pyruvate dehydrogenase (E1), dihydrolipoamide acetyltransferase (E2) and lipoamide dehydrogenase (E3).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PDHB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité