Anti-SLC37A4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-4039R-CY7
BOSSBS-4039R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4039R-CY7
Anti-SLC37A4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
SLC37A4 transports glucose-6-phosphate from the cytoplasm to the lumen of the endoplasmic reticulum. It forms a complex with glucose-6-phosphatase which is responsible for glucose production through glycogenolysis and gluconeogenesis. Hence, it plays a central role in homeostatic regulation of blood glucose levels.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SLC37A4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité