Anti-IL18BP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-4040R-CY7
BOSSBS-4040R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-4040R-CY7
Anti-IL18BP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Isoform A binds to IL-18 and inhibits its activity. Functions as an inhibitor of the early TH1 cytokine response.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IL18BP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité