Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMURF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-4056R-A488
BOSSBS-4056R-A488EA 876 EUR InStock
BOSSBS-4056R-A488
Anti-SMURF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
E3 ubiquitin-protein ligase which accepts ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfers the ubiquitin to targeted substrates. Interacts with SMAD1 and SMAD7 in order to trigger their ubiquitination and proteasome-dependent degradation. In addition, interaction with SMAD7 activates autocatalytic degradation, which is prevented by interaction with SCYE1. Forms a stable complex with the TGF-beta receptor-mediated phosphorylated SMAD2 and SMAD3. In this way, SMAD2 may recruit substrates, such as SNON, for ubiquitin-mediated degradation. Enhances the inhibitory activity of SMAD7 and reduces the transcriptional activity of SMAD2. Coexpression of SMURF2 with SMAD1 results in considerable decrease in steady-state level of SMAD1 protein and a smaller decrease of SMAD2 level.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SMURF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité