Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBTB8A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-4057R-A488
BOSSBS-4057R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4057R-A488
Anti-ZBTB8A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
DEGS1 is a member of the membrane fatty acid desaturase family which is responsible for inserting double bonds into specific positions in fatty acids. It contains three His containing consensus motifs that are characteristic of a group of membrane fatty acid desaturases. It has sphingolipid-delta-4-desaturase activity and converts D-erythro-sphinganine to D-erythro-sphingosine (E-sphing-4-enine).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZBTB8A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité