Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P2RX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4065R-CY5
BOSSBS-4065R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4065R-CY5
Anti-P2RX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Ion channel gated by extracellular ATP involved in a variety of cellular responses, such as excitatory postsynaptic responses in sensory neurons, neuromuscular junctions (NMJ) formation, hearing, perception of taste and peristalsis. In the inner ear, regulates sound transduction and auditory neurotransmission, outer hair cell electromotility, inner ear gap junctions, and K(+) recycling. Mediates synaptic transmission between neurons and from neurons to smooth muscle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: P2RX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité