Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-4075R-A647
BOSSBS-4075R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-4075R-A647
Anti-DAG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Dystroglycan is a laminin binding component of the dystrophin-glycoprotein complex which provides a linkage between the subsarcolemmal cytoskeleton and the extracellular matrix. Dystroglycan 1 is a candidate gene for the site of the mutation in autosomal recessive muscular dystrophies. The dramatic reduction of dystroglycan 1 in Duchenne muscular dystrophy leads to a loss of linkage between the sarcolemma and extracellular matrix, rendering muscle fibers more susceptible to necrosis. Dystroglycan also functions as dual receptor for agrin and laminin-2 in the Schwann cell membrane. The muscle and nonmuscle isoforms of dystroglycan differ by carbohydrate moieties but not protein sequence. Alternative splicing results in multiple transcript variants all encoding the same protein.[provided by RefSeq, Apr 2010]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DAG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité