Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-E2F1 Ser364 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4076R-A750
BOSSBS-4076R-A750EA 917 EUR InStock
BOSSBS-4076R-A750
Anti-E2F1 Ser364 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Transcription activator that binds DNA cooperatively with DP proteins through the E2 recognition site, 5'-TTTC[CG]CGC-3' found in the promoter region of a number of genes whose products are involved in cell cycle regulation or in DNA replication. The DRTF1/E2F complex functions in the control of cell-cycle progression from G1 to S phase. E2F1 binds preferentially RB1 in a cell-cycle dependent manner. It can mediate both cell proliferation and TP53/p53-dependent apoptosis.

Type: Primary
Antigen: E2F1 Ser364
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité