Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4091R-A750
BOSSBS-4091R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-4091R-A750
Anti-ASAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Possesses phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate-dependent GTPase-activating protein activity for ARF1 (ADP ribosylation factor 1) and ARF5 and a lesser activity towards ARF6. May coordinate membrane trafficking with cell growth or actin cytoskeleton remodeling by binding to both SRC and PIP2. May function as a signal transduction protein involved in the differentiation of fibroblasts into adipocytes and possibly other cell types (By similarity). Plays a role in ciliogenesis.

Type: Primary
Antigen: ASAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 154-190/1129
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité