Anti-CTNNBIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-4095R-A680
BOSSBS-4095R-A680EA 874 EUR InStock
BOSSBS-4095R-A680
Anti-CTNNBIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Prevents the interaction between CTNNB1 and TCF family members, and acts as negative regulator of the Wnt signaling pathway.
Type: Primary
Antigen: CTNNBIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 3-70/81
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité