Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-4097R-A555
BOSSBS-4097R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4097R-A555
Anti-CASC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The multiprotein exon junction complex (EJC) is deposited on mRNAs upstream of exon–exon junctions as a consequence of pre-mRNA splicing. In mammalian cells, this complex serves as a key modulator of spliced mRNA metabolism. MLN51 is a nucleocytoplasmic shuttling protein that is overexpressed in breast cancer. The function of MLN51 in mammals remains elusive. Its fly homolog, named barentsz, as well as the proteins mago nashi and tsunagi have been shown to be required for proper oskar mRNA localization to the posterior pole of the oocyte. Magoh and Y14, the human homologs of mago nashi and tsunagi, are core components of the exon junction complex (EJC). The EJC is assembled on spliced mRNAs and plays important roles in post-splicing events including mRNA export, nonsense-mediated mRNA decay, and translation. Human MLN51 is an RNA-binding protein present in ribonucleo-protein complexes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CASC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité