Anti-E4B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-4103R
BOSSBS-4103REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4103R
Anti-E4B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
eIF4B is required for the binding of mRNA to ribosomes. It functions in close association with eIF4F and eIF4A. It binds near the 5'-terminal cap of mRNA in the presence of eIF4F and ATP. It promotes the ATPase activity and the ATP-dependent RNA unwinding activity of both eIF4A and eIF4F.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: E4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité