Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GIT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-4110R-CY3
BOSSBS-4110R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4110R-CY3
Anti-GIT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
GTPase-activating protein for the ADP ribosylation factor family. May serve as a scaffold to bring together molecules to form signaling modules controlling vesicle trafficking, adhesion and cytoskeletal organization. Increases the speed of cell migration, as well as the size and rate of formation of protrusions, possibly by targeting PAK1 to adhesions and the leading edge of lamellipodia. Sequesters inactive non-tyrosine-phosphorylated paxillin in cytoplasmic complexes. Involved in the regulation of cytokinesis; the function may involve SDCCAG3 and PTPN13 (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GIT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité