Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LRP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4117R-A750
BOSSBS-4117R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4117R-A750
Anti-LRP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Component of the Wnt-Fzd-LRP5-LRP6 complex that triggers beta-catenin signaling through inducing aggregation of receptor-ligand complexes into ribosome-sized signalsomes. Cell-surface coreceptor of Wnt/beta-catenin signaling, which plays a pivotal role in bone formation. The Wnt-induced Fzd/LRP6 coreceptor complex recruits DVL1 polymers to the plasma membrane which, in turn, recruits the AXIN1/GSK3B-complex to the cell surface promoting the formation of signalsomes and inhibiting AXIN1/GSK3-mediated phosphorylation and destruction of beta-catenin. Appears be required for postnatal control of vascular regression in the eye. Required for posterior patterning of the epiblast during gastrulation.

Type: Primary
Antigen: LRP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 501-600/1615
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité