Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Exendin 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-4121R-A680
BOSSBS-4121R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4121R-A680
Anti-Exendin 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Exendin 4 is a 39 amino acid peptide found in venom from the Gila monster Helicoderma suspectum. It is a member of the glucagon secretin family of peptide hormones and neuropeptides. Exendin 4 is a potent agonist of the GLP1 receptor and hence a potent stimulator of insulin secretion.

Type: Primary
Antigen: Exendin 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-39/39
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité