Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MEK5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-4124R-A680
BOSSBS-4124R-A680EA 864 EUR InStock
BOSSBS-4124R-A680
Anti-MEK5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Serine/threonine kinase which acts as an essential component of the MAP kinase signal transduction pathway. Plays an important role in the cascades of cellular responses evoked by changes in the environment. Mediates signaling for determination of cell fate such as differentiation and survival. Plays a crucial role in the apoptosis signal transduction pathway through mitochondria-dependent caspase activation. MAP3K5/ASK1 is required for the innate immune response, which is essential for host defence against a wide range of pathogens. Mediates signal transduction of various stressors like oxidative stress as well as by receptor-mediated inflammatory signals, such as the tumor necrosis factor (TNF) or lipopolysaccharide (LPS). Once activated, acts as an upstream activator of the MKK/JNK signal transduction cascade and the p38 MAPK signal transduction cascade through the phosphorylation and activation of several MAP kinase kinases like MAP2K4/SEK1, MAP2K3/MKK3, MAP2K6/MKK6 and MAP2K7/MKK7. These MAP2Ks in turn activate p38 MAPKs and c-jun N-terminal kinases (JNKs). Both p38 MAPK and JNKs control the transcription factors activator protein-1 (AP-1).

Type: Primary
Antigen: MEK5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-350/448
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité