Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Pancreatic Lipase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-4125R-A680
BOSSBS-4125R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4125R-A680
Anti-Pancreatic Lipase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Pancreatic lipase, is involved in the hydrolysis of dietary triglycerides to fatty acids in the intestine. This hydrolysis, which is initiated in the stomach by gastric lipase, is essential for the intestinal absorption of long-chain triglyceride fatty acids.

Type: Primary
Antigen: Pancreatic Lipase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 231-330/465
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité