Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4135R-CY5.5
BOSSBS-4135R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4135R-CY5.5
Anti-TAB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
TAB1 was identified as a regulator of the MAP kinase kinase kinase TAK1/MAP3K7, which is known to mediate various intracellular signaling pathways, such as those induced by TGF beta and members of the Toll IL 1R (TIR) superfamily, thus acting as an intermediate in both proliferative and innate and adaptive immune responses. This protein, together with either TAB2 or TAB3, activates TAK1 kinase in response to upstream signals. It has been shown that the C terminal portion of TAB1 is sufficient for binding and activation of TAK1, while a portion of the N terminus acts as a dominant negative inhibitor of TGF beta, demonstrating how this protein can function as a mediator between TGF beta receptors and TAK1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TAB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité