Anti-NFKBIE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-4139R-A488
BOSSBS-4139R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4139R-A488
Anti-NFKBIE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Inhibits NF-kappa-B by complexing with and trapping it in the cytoplasm. Inhibits DNA-binding of NF-kappa-B p50-p65 and p50-c-Rel complexes.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IKB epsilon
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité