Anti-Glutamine synthetase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-4143R-A750
BOSSBS-4143R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4143R-A750
Anti-Glutamine synthetase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This enzyme has 2 functions: it catalyses the production of glutamine and 4-aminobutanoate (gamma-aminobutyric acid, GABA), the latter in a pyridoxal phosphate-independent manner (By similarity). Essential for proliferation of foetal skin fibroblasts.
Type: Primary
Antigen: Glutamine synthetase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 285-373/373
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité