Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PKMYT1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-4148R-FITC
BOSSBS-4148R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-4148R-FITC
Anti-PKMYT1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
PKMYT1 is a member of the serine/threonine protein kinase family. It preferentially phosphorylates and inactivates cell division cycle 2 protein (cdc2), and thus acts as a negative regulator of entry into mitosis (G2 to M transition). It mediates phosphorylation of cdc2 predominantly on 'Thr-14' and is also involved in Golgi fragmentation. It may be involved in phosphorylation of cdc2 on 'Tyr-15' to a lesser degree, however tyrosine kinase activity is unclear and may be indirect. It may be a downstream target of Notch signaling pathway during eye development. PKMYT1 is negatively regulated by hyperphosphorylation during mitosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PKMYT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité