Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4153R-A750
BOSSBS-4153R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4153R-A750
Anti-PAK6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a protein that shares a high degree of sequence similarity with p21-activated kinase (PAK) family members. The proteins of this family are Rac/Cdc42-associated Ste20-like Ser/Thr protein kinases, characterised by a highly conserved amino-terminal Cdc42/Rac interactive binding (CRIB) domain and a carboxyl-terminal kinase domain. PAK kinases are implicated in the regulation of a number of cellular processes, including cytoskeleton rearrangement, apoptosis and the MAP kinase signaling pathway. The protein encoded by this gene was found to interact with androgen receptor (AR), which is a steroid hormone-dependent transcription factor that is important for male sexual differentiation and development. The p21-activated protein kinase 6 gene was found to be highly expressed in testis and prostate tissues and the encoded protein was shown to cotranslocate into the nucleus with AR in response to androgen.

Type: Primary
Antigen: PAK6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 511-610/681
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité