Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4154R-CY5.5
BOSSBS-4154R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4154R-CY5.5
Anti-PTPRA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This PTP contains an extracellular domain, a single transmembrane segment and two tandem intracytoplasmic catalytic domains, and thus represents a receptor-type PTP. This PTP has been shown to dephosphorylate and activate Src family tyrosine kinases, and is implicated in the regulation of integrin signaling, cell adhesion and proliferation. Three alternatively spliced variants of this gene, which encode two distinct isoforms, have been reported. [provided by RefSeq, Jul 2008]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTPRA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité