Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNIK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4168R-A750
BOSSBS-4168R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4168R-A750
Anti-TNIK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
TNIK is a MSN protein kinase that interacts with both TNF receptor-associated factor 2 (TRAF2) and the adapter protein NCK. The protein has been shown to activate the c-Jun N-terminal kinase pathway when over expressed in Phoenix-A cells. TNIK has been shown to phosphorylate gelsolin, the principal intracellular and extracellular actin-severing protein, in vitro. This and evidence from mutational studies suggest that TNIK functions in the regulation of the cytoskeleton. Northern analysis indicates TNIK expression in human heart, skeletal muscle, and brain, with lower levels of expression in kidney, liver, lung, and pancreas. ESTs have been isolated from human tissue libraries, including normal amnion, gallbladder and skin.

Type: Primary
Antigen: TNIK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1281-1360/1360
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité