Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TWIST2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-4173R-A647
BOSSBS-4173R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4173R-A647
Anti-TWIST2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Twist2 (Twist homolog 2) is a basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor which acts as a transcriptional repressor. It binds to the E-box consensus sequence 5'-CANNTG-3' and inhibits transcriptional activation by MYOD1, MYOG, MEF2A and MEF2C. Efficient DNA binding requires dimerization with another bHLH protein. Twist2 inhibits the premature or ectopic differentiation of preosteoblast cells during osteogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TWIST2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité