Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TWIST1 and TWIST2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-4173R-A680
BOSSBS-4173R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4173R-A680
Anti-TWIST1 and TWIST2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
TWIST1 and TWIST2 are basic helix-loop-helix transcriptional repressors that bind to E boxes in gene promoters, acting as master regulators in a variety of biological processes, including organogenesis, osteogenesis, cancer progression and hematopoietic cell development. Both TWIST1 and TWIST2 are found to act as Homodimers or Heterodimers with another bHLH protein. TWIST1 Acts as a transcriptional regulator. Inhibits myogenesis by sequestrating E proteins, inhibiting trans-activation by MEF2, and inhibiting DNA-binding by MYOD1 through physical interaction. TWIST1 also represses expression of proinflammatory cytokines such as TNFA and IL1B. TWIST2 inhibits transcriptional activation by MYOD1, MYOG, MEF2A, and MEF2C. Twist2 inhibits the premature or ectopic differentiation of preosteoblast cells during osteogenesis.

Type: Primary
Antigen: TWIST1 and TWIST2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 75-160/160
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité