Anti-P2RY2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-4180R-CY5
BOSSBS-4180R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-4180R-CY5
Anti-P2RY2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Receptor for ATP and UTP coupled to G-proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The affinity range is UTP = ATP >ATP-gamma-S >2-methylthio-ATP = ADP.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: P2RY2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité