Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC25A20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4192R-A750
BOSSBS-4192R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-4192R-A750
Anti-SLC25A20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
SLC25A20 is one of several closely related mitochondrial membrane carrier proteins that shuttle substrates between cytosol and the intramitochondrial matrix space. It mediates the transport of acylcarnitines into the mitochondrial matrix for their oxidation by the mitochondrial fatty acid oxidation pathway. Mutations in this gene are associated with carnitine acylcarnitine translocase deficiency, which can cause a variety of pathological conditions such as hypoglycemia, cardiac arrest, hepatomegaly, hepatic dysfunction and muscle weakness, and is usually lethal in new born and infants.

Type: Primary
Antigen: SLC25A20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/301
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité