Anti-ADAM8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-4195R-A680
BOSSBS-4195R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4195R-A680
Anti-ADAM8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Possible involvement in extravasation of leukocytes.
Type: Primary
Antigen: ADAM8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/824
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité