Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4202R
BOSSBS-4202REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4202R
Anti-ARHGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Activates Rho-GTPases by promoting the exchange of GDP for GTP. May be involved in epithelial barrier permeability, cell motility and polarization, dendritic spine morphology, antigen presentation, leukemic cell differentiation, cell cycle regulation, innate immune response, and cancer. Binds Rac-GTPases, but does not seem to promote nucleotide exchange activity toward Rac-GTPases, which was uniquely reported in PubMed:9857026. May stimulate instead the cortical activity of Rac. Inactive toward CDC42, TC10, or Ras-GTPases. Forms an intracellular sensing system along with NOD1 for the detection of microbial effectors during cell invasion by pathogens. Required for RHOA and RIP2 dependent NF-kappaB signaling pathways activation upon S.flexneri cell invasion. Involved not only in sensing peptidoglycan (PGN)-derived muropeptides through NOD1 that is independent of its GEF activity, but also in the activation of NF-kappaB by Shigella effector proteins (IpgB2 and OspB) which requires its GEF activity and the activation of RhoA. Involved in innate immune signaling transduction pathway promoting cytokine IL6/interleukin-6 and TNF-alpha secretion in macrophage upon stimulation by bacterial peptidoglycans; acts as a signaling intermediate between NOD2 receptor and RIPK2 kinase. Contributes to the tyrosine phosphorylation of RIPK2 through Src tyrosine kinase leading to NF-kappaB activation by NOD2.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ARHGEF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité