Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-sLOX 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4206R-A750
BOSSBS-4206R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4206R-A750
Anti-sLOX 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Receptor that mediates the recognition, internalization and degradation of oxidatively modified low density lipoprotein (oxLDL) by vascular endothelial cells. OxLDL is a marker of atherosclerosis that induces vascular endothelial cell activation and dysfunction, resulting in pro-inflammatory responses, pro-oxidative conditions and apoptosis. Its association with oxLDL induces the activation of NF-kappa-B through an increased production of intracellular reactive oxygen and a variety of pro-atherogenic cellular responses including a reduction of nitric oxide (NO) release, monocyte adhesion and apoptosis. In addition to binding oxLDL, it acts as a receptor for the HSP70 protein involved in antigen cross-presentation to naive T-cells in dendritic cells, thereby participating in cell-mediated antigen cross-presentation. Also involved in inflammatory process, by acting as a leukocyte-adhesion molecule at the vascular interface in endotoxin-induced inflammation. Also acts as a receptor for advanced glycation end (AGE) products, activated platelets, monocytes, apoptotic cells and both Gram-negative and Gram-positive bacteria.

Type: Primary
Antigen: sLOX 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-273/273
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité