Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CUL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-4208R-A555
BOSSBS-4208R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4208R-A555
Anti-CUL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Cullin 1 may be involved in the degradation of positive cell cycle regulators (for example G1 cyclins in yeast). Human cullin 1 forms a complex with Skp1 and the F box protein Skp2, which is thought to play a role in the ubiquitination of G1 regulatory proteins, as its homolog does in yeast.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CUL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité