Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CUL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-4209R-A647
BOSSBS-4209R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4209R-A647
Anti-CUL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Cullin 2 is a member of the family of human Cullin genes (CUL1, 2, 3, 4a, 4b and 5) homologous to the S. cerevisiae cdc53 gene. It is a component of E3 ubiquitin ligase complexes, including the inactive transcriptional elongation complex SIII, which mediates the ubiquitination of hypoxia-inducible factor (HIF). SIII is formed by three subunits: Elongin C, Elongin B and VHL. Cullin 2 may serve as a rigid scaffold in the complex and may contribute to catalysis through positioning of the substrate and the ubiquitin-conjugating enzyme.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CUL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité