Anti-C9ORF156 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-4210R-A647
BOSSBS-4210R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4210R-A647
Anti-C9ORF156 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Hydrolyzes acyl-CoA thioesters (in vitro). Has a preference for substrates with medium chain length (C1-C14). Inactive towards substrates with C18 or C2 aliphatic chains. Its physiological substrate is not known.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: C9ORF156
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité