Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CUL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-4211R-A488
BOSSBS-4211R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-4211R-A488
Anti-CUL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Core component of multiple cullin-RING-based BCR (BTB-CUL3-RBX1) E3 ubiquitin-protein ligase complexes which mediate the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. As a scaffold protein may contribute to catalysis through positioning of the substrate and the ubiquitin-conjugating enzyme. The E3 ubiquitin-protein ligase activity of the complex is dependent on the neddylation of the cullin subunit and is inhibited by the association of the deneddylated cullin subunit with TIP120A/CAND1 (By similarity). The functional specificity of the BCR complex depends on the BTB domain-containing protein as the substrate recognition component. BCR(KLHL42) is involved in ubiquitination of KATNA1. BCR(SPOP) is involved in ubiquitination of BMI1/PCGF4, BRMS1, H2AFY and DAXX, GLI2 and GLI3. Can also form a cullin-RING-based BCR (BTB-CUL3-RBX1) E3 ubiquitin-protein ligase complex containing homodimeric SPOPL or the heterodimer formed by SPOP and SPOPL; these complexes have lower ubiquitin ligase activity. BCR(KLHL9-KLHL13) controls the dynamic behavior of AURKB on mitotic chromosomes and thereby coordinates faithful mitotic progression and completion of cytokinesis. BCR(KLHL12) is involved in ER-Golgi transport by regulating the size of COPII coats, thereby playing a key role in collagen export, which is required for embryonic stem (ES) cells division: BCR(KLHL12) acts by mediating monoubiquitination of SEC31 (SEC31A or SEC31B). BCR(KLHL3) acts as a regulator of ion transport in the distal nephron; by mediating ubiquitination of WNK4. The BCR(KLHL20) E3 ubiquitin ligase complex is involved in interferon response and anterograde Golgi to endosome transport: it mediates both ubiquitination leading to degradation and 'Lys-33'-linked ubiquitination (PubMed:20389280, PubMed:21840486, PubMed:21670212, PubMed:24768539).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CUL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité