Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neuroligin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4212R-A750
BOSSBS-4212R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4212R-A750
Anti-Neuroligin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Cell surface protein involved in cell-cell-interactions via its interactions with neurexin family members. Plays a role in synapse function and synaptic signal transmission, and probably mediates its effects by recruiting and clustering other synaptic proteins. May promote the initial formation of synapses, but is not essential for this. In vitro, triggers the de novo formation of presynaptic structures. May be involved in specification of excitatory synapses (By similarity).

Type: Primary
Antigen: Neuroligin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 701-800/863
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité