Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SGMS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-4216R-CY7
BOSSBS-4216R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4216R-CY7
Anti-SGMS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Sphingomyelin synthases synthesize the sphingolipid, sphingomyelin, through transfer of the phosphatidyl head group, phosphatidylcholine, on to the primary hydroxyl of ceramide. The reaction is bidirectional depending on the respective levels of the sphingolipid and ceramide. Golgi apparatus SMS1 directly and specifically recognizes the choline head group on the substrate, requiring two fatty chains on the choline-P donor molecule in order to be recognized efficiently as a substrate. Major form in macrophages. Required for cell growth in certain cell types such as HeLa cells. Suppresses BAX-mediated apoptosis and also prevents cell death in response to stimuli such as hydrogen peroxide, osmotic stress, elevated temperature and exogenously supplied sphingolipids. May protect against cell death by reversing the stress-inducible increase in levels of proapoptotic ceramide.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SGMS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité