Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TM7SF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4221R-CY5.5
BOSSBS-4221R-CY5.5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4221R-CY5.5
Anti-TM7SF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Involved in the conversion of lanosterol to cholesterol.Expressed in adult heart, brain, pancreas, lung, liver, skeletal muscle, kidney, ovary, prostate, and testis, but not detected in placenta, spleen, thymus, small intestine, colon (mucosal lining), or peripheral blood leukocytes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TM7SF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité