Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UGT2B4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4225R-CY5
BOSSBS-4225R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-4225R-CY5
Anti-UGT2B4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The UDP-Glucuronosyltransferases (UGT) comprise a family of enzymes that detoxify and enhance the urinary excretion of a wide variety of xenobiotic and endogenous substrates by transferring glucuronic acid to sulfhydryl, hydroxyl, aromatic amino, or carboxylic acid groups. They have been subdivided into two families, UGT1 and UGT2, based on the evolutionary divergence of their genes. The enzymes of the UGT1A family play an important role in the metabolism of dietary constituents, phenols, and therapeutic drugs, and also the glucuronidation of bilirubin and iodothyronines. The enzymes of the UGT2B family are involved in the metabolism of bile acids, phenol derivatives, catecholestrogens and steroids. Although it is widely recognized that the liver is the major site of glucuronidation, it is now clear that UGT enzymes are also found in extra-hepatic tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UGT2B4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité