Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VAPA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4226R-CY5
BOSSBS-4226R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4226R-CY5
Anti-VAPA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
VAPA is a type IV membrane protein, present in the plasma membrane, intracellular vesicles and may also be associated with the cytoskeleton. This protein may function in vesicle trafficking, membrane fusion, protein complex assembly and cell motility. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VAPA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité