Anti-VLDLR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-4228R-A555
BOSSBS-4228R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-4228R-A555
Anti-VLDLR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Binds VLDL and transports it into cells by endocytosis. In order to be internalized, the receptor-ligand complexes must first cluster into clathrin-coated pits. Binding to Reelin induces tyrosine phosphorylation of Dab1 and modulation of Tau phosphorylation (By similarity).
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: VLDLR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité