Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZDHHC21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-4229R-A750
BOSSBS-4229R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4229R-A750
Anti-ZDHHC21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Palmitoylates sex steroid hormone receptors, including ESR1, PGR and AR, thereby regulating their targeting to the plasma membrane. This affects rapid intracellular signaling by sex hormones via ERK and AKT kinases and the generation of cAMP, but does not affect that mediated by their nuclear receptor (By similarity).

Type: Primary
Antigen: ZDHHC21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 131-240/265
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité