Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADAM17 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-4236R-HRP
BOSSBS-4236R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-4236R-HRP
Anti-ADAM17 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Cleaves the membrane-bound precursor of TNF-alpha to its mature soluble form. Responsible for the proteolytical release of soluble JAM3 from endothelial cells surface. Responsible for the proteolytic release of several other cell-surface proteins, including p75 TNF-receptor, interleukin 1 receptor type II, p55 TNF-receptor, transforming growth factor-alpha, L-selectin, growth hormone receptor, MUC1 and the amyloid precursor protein. Acts as an activator of Notch pathway by mediating cleavage of Notch, generating the membrane-associated intermediate fragment called Notch extracellular truncation (NEXT). Plays a role in the proteolytic processing of ACE2.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ADAM17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité