Anti-DDIT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-4240R-A488
BOSSBS-4240R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4240R-A488
Anti-DDIT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Inhibits cell growth by regulating the TOR signaling pathway upstream of the TSC1-TSC2 complex and downstream of AKT1. Promotes neuronal cell death.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DDIT4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité