Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LONP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4245R-CY5
BOSSBS-4245R-CY5EA 842 EUR InStock
BOSSBS-4245R-CY5
Anti-LONP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
ATP-dependent serine protease that mediates the selective degradation of misfolded, unassembled or oxidatively damaged polypeptides as well as certain short-lived regulatory proteins in the mitochondrial matrix. May also have a chaperone function in the assembly of inner membrane protein complexes. Participates in the regulation of mitochondrial gene expression and in the maintenance of the integrity of the mitochondrial genome. Binds to mitochondrial promoters and RNA in a single-stranded, site-specific, and strand-specific manner. May regulate mitochondrial DNA replication and/or gene expression using site-specific, single-stranded DNA binding to target the degradation of regulatory proteins binding to adjacent sites in mitochondrial promoters. Endogenous substrates include mitochondrial steroidogenic acute regulatory (StAR) protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LONP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité