Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDIA2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-4250R-HRP
BOSSBS-4250R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-4250R-HRP
Anti-PDIA2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The three dimensional structure of many extracellular proteins is stabilized by the formation of disulphide bonds. Studies suggest that a microsomal enzyme known as Protein Disulphide Isomerase (PDI) is involved in disulphide-bond formation and isomerization, as well as the reduction of disulphide bonds in proteins. PDI, which catalyses disulphide interchange between thiols and protein dilsulphides, has also been referred to as thiol:protein-disulphide oxidoreductase and as glutathione:insulin transhydrogenase because of its role in reduction of disulphide bonds. The highly conserved sequence Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL) is present at the carboxy-terminus of PDI and other soluble endoplasmic reticulum (ER) resident proteins including the 78 and 94 kDa glucose regulated proteins (GRP78 and GRP94 respectively). The presence of carboxy-terminal KDEL appears to be necessary for ER retention and appears to be sufficient to reduce the secretion of proteins from the ER. This retention is reported to be mediated by a KDEL receptor.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PDIA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité