Anti-APH1a Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-4259R-A750
BOSSBS-4259R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4259R-A750
Anti-APH1a Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Essential subunit of the gamma-secretase complex, an endoprotease complex that catalyses the intramembrane cleavage of integral proteins such as Notch receptors and APP (beta-amyloid precursor protein). It probably represents a stabilising cofactor for the presenilin homodimer that promotes the formation of a stable complex.
Type: Primary
Antigen: APH1a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 71-170/265
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité