Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIP10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4266R
BOSSBS-4266REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4266R
Anti-TRIP10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Required for translocation of GLUT4 to the plasma membrane in response to insulin signaling (By similarity). Required to coordinate membrane tubulation with reorganization of the actin cytoskeleton during endocytosis. Binds to lipids such as phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate and phosphatidylserine and promotes membrane invagination and the formation of tubules. Also promotes CDC42-induced actin polymerization by recruiting WASL/N-WASP which in turn activates the Arp2/3 complex. Actin polymerization may promote the fission of membrane tubules to form endocytic vesicles. Required for the formation of podosomes, actin-rich adhesion structures specific to monocyte-derived cells. May be required for the lysosomal retention of FASLG/FASL.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TRIP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité