Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBRG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4268R-CY5.5
BOSSBS-4268R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4268R-CY5.5
Anti-TBRG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Acts as a growth inhibitor. Can activate p53/TP53, causes G1 arrest and collaborates with CDKN2A to restrict proliferation, but does not require either protein to inhibit DNA synthesis. Redistributes CDKN2A into the nucleoplasm. Involved in maintaining chromosomal stability.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TBRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité